5-Bromobenzo[d]isoxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR907213-1G OR907213-5G
APOSOR907213-1GEA 806 DKK
APOSOR907213-1G APOSOR907213-5G
5-Bromobenzo[d]isoxazole
5-Bromobenzo[d]isoxazole
Formel: C₇H₄BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659644
CAS-nummer: 837392-65-1