5-Bromobenzo[d]isoxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR907213-1G
OR907213-5G
APOSOR907213-1GEA
806
DKK
APOSOR907213-1G
APOSOR907213-5G
5-Bromobenzo[d]isoxazole
5-Bromobenzo[d]isoxazole
Formel:
C₇H₄BrNO Molekylvægt: 198.0200 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06659644 CAS-nummer: 837392-65-1 |