4,5-Dichloropyrimidin-2-amine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR907201-1G OR907201-250MG OR907201-5G
APOSOR907201-1GEA 230 DKK
APOSOR907201-1G APOSOR907201-250MG APOSOR907201-5G
4,5-Dichloropyrimidin-2-amine 96%
4,5-Dichloropyrimidin-2-amine
Formel: C₄H₃Cl₂N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13193667
CAS-nummer: 403854-21-7