2-Cyano-4-methoxybenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR907192-1G OR907192-5G
APOSOR907192-1GEA 709 DKK
APOSOR907192-1G APOSOR907192-5G
2-Cyano-4-methoxybenzaldehyde 95%
2-Cyano-4-methoxybenzaldehyde
Formel: C₉H₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08275456
CAS-nummer: 21962-47-0