2-Hydroxy-4-methoxybenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR907186-1G
OR907186-250MG
OR907186-5G
APOSOR907186-1GEA
676
DKK
APOSOR907186-1G
APOSOR907186-250MG
APOSOR907186-5G
2-Hydroxy-4-methoxybenzonitrile 95%
2-Hydroxy-4-methoxybenzonitrile
Formel:
C₈H₇NO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08567959 CAS-nummer: 39835-11-5 |