4-Bromo-N-methylpyrimidin-2-amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR907174-1G
OR907174-250MG
APOSOR907174-1GEA
484
DKK
APOSOR907174-1G
APOSOR907174-250MG
4-Bromo-N-methylpyrimidin-2-amine 98%
4-Bromo-N-methylpyrimidin-2-amine
Formel:
C₅H₆BrN₃ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD13193672 CAS-nummer: 1209458-16-1 |