5-Brom-1-pentanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR907161-100G OR907161-25G OR907161-5G
APOSOR907161-100GEA 1140 DKK
APOSOR907161-100G APOSOR907161-25G APOSOR907161-5G
5-Brom-1-pentanol 97%
5-Bromo-1-pentanol
Formel: C₅H₁₁BrO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061101
CAS-nummer: 34626-51-2
UN nummer: 1993
ADR: 3,III