3-Hydroxy-2-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR907125-1G OR907125-250MG
APOSOR907125-1GEA 4860 DKK
APOSOR907125-1G APOSOR907125-250MG
3-Hydroxy-2-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine 95%
3-Hydroxy-2-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07781130
CAS-nummer: 177744-83-1