(S)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR907114-1G OR907114-250MG
APOSOR907114-1GEA 994 DKK
APOSOR907114-1G APOSOR907114-250MG
(S)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine 95%
(S)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine
Formel: C₉H₁₆N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066229
CAS-nummer: 78342-42-4