1-Pyridin-4-ylpiperidin-4-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR907054-1G OR907054-5G
APOSOR907054-1GEA 1340 DKK
APOSOR907054-1G APOSOR907054-5G
1-Pyridin-4-ylpiperidin-4-one 95%
1-Pyridin-4-ylpiperidin-4-one
Formel: C₁₀H₁₂N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09030756
CAS-nummer: 126832-81-3