2-Amino-3-chloro-5-methylpyrazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR907053-100MG
OR907053-1G
OR907053-250MG
APOSOR907053-100MGEA
194
DKK
APOSOR907053-100MG
APOSOR907053-1G
APOSOR907053-250MG
2-Amino-3-chloro-5-methylpyrazine 95%
2-Amino-3-chloro-5-methylpyrazine
Formel:
C₅H₆ClN₃ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09834805 CAS-nummer: 89182-14-9 |