Methyl-3-ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Methyl 3-ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate, 3-Ethyl-5-pyrazolcarboxylic acid methyl ester
OR906998-10G OR906998-1G OR906998-5G
APOSOR906998-10GEA 2530 DKK
APOSOR906998-10G APOSOR906998-1G APOSOR906998-5G
Methyl-3-ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Methyl-3-ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formel: C₇H₁₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08236689
CAS-nummer: 834869-10-2