1-Methyl-1H-indole-2-carbaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR906982-1G OR906982-5G
APOSOR906982-1GEA 491 DKK
APOSOR906982-1G APOSOR906982-5G
1-Methyl-1H-indole-2-carbaldehyde 98%
1-Methyl-1H-indole-2-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₉NO
Smeltepunkt: 81…85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01863665
CAS-nummer: 27421-51-8