Quinolin-2-ethanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR906914-1G OR906914-5G
APOSOR906914-1GEA 556 DKK
APOSOR906914-1G APOSOR906914-5G
Quinolin-2-ethanol 95%
Quinolin-2-ethanol
Formel: C₁₁H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01685503
CAS-nummer: 1011-50-3