1-Methylpyrrole-3-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR906844-1G OR906844-5G
APOSOR906844-1GEA 0 DKK
APOSOR906844-1G APOSOR906844-5G
1-Methylpyrrole-3-carboxylic acid 97%
1-Methylpyrrole-3-carboxylic acid
Formel: C₆H₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11111733
CAS-nummer: 36929-61-0