2-(Methoxymethyl)piperidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR906842-100MG OR906842-1G OR906842-250MG
APOSOR906842-100MGEA 1430 DKK
APOSOR906842-100MG APOSOR906842-1G APOSOR906842-250MG
2-(Methoxymethyl)piperidine 95%
2-(Methoxymethyl)piperidine
Formel: C₇H₁₅NO
Molekylvægt: 129.2 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02663567
CAS-nummer: 104678-13-9