cis-2-Phenyl-1,3-dioxan-5-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR906811-10G OR906811-25G
APOSOR906811-10GEA 523 DKK
APOSOR906811-10G APOSOR906811-25G
cis-2-Phenyl-1,3-dioxan-5-ol 95%
cis-2-Phenyl-1,3-dioxan-5-ol
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00274343
CAS-nummer: 4141-19-9