Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR906774-100G OR906774-500G
APOSOR906774-100GEA 545 DKK
APOSOR906774-100G APOSOR906774-500G
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate
Formel: C₉H₁₄O₃
Massefylde: 1,067 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001631
CAS-nummer: 1655-07-8