1-Isocyano-4-methoxybenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Methoxyphenyl isocyanide
OR906675-1G OR906675-5G
APOSOR906675-1GEA 1480 DKK
APOSOR906675-1G APOSOR906675-5G
1-Isocyano-4-methoxybenzene 95%
1-Isocyano-4-methoxybenzene
Formel: C₈H₇NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02664592
CAS-nummer: 10349-38-9