Methyl-4-amino-2-chloropyrimidine-5-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Methyl 4-amino-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
OR906639-1G
OR906639-250MG
APOSOR906639-1GEA
5780
DKK
APOSOR906639-1G
APOSOR906639-250MG
Methyl-4-amino-2-chloropyrimidine-5-carboxylate 97%
Methyl-4-amino-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Formel:
C₆H₆ClN₃O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD14585039 CAS-nummer: 858269-13-3 |