2-Amino-3-methylbenzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR906433-1G OR906433-25G OR906433-5G
APOSOR906433-1GEA 0 DKK
APOSOR906433-1G APOSOR906433-25G APOSOR906433-5G
2-Amino-3-methylbenzonitrile 97%
2-Amino-3-methylbenzonitrile
Formel: C₈H₈N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09880087
CAS-nummer: 69797-49-5