5-Chloro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR906432-1G OR906432-250MG
APOSOR906432-1GEA 6050 DKK
APOSOR906432-1G APOSOR906432-250MG
5-Chloro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid 95%
5-Chloro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Formel: C₃H₂ClN₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 21733-03-9