Ethyl 2-(pyridin-3-yloxy)acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (Pyridin-3-yloxy)acetic acid ethyl ester
OR906420-10G OR906420-1G
APOSOR906420-10GEA 1640 DKK
APOSOR906420-10G APOSOR906420-1G
Ethyl 2-(pyridin-3-yloxy)acetate 95%
Ethyl-2-(pyridin-3-yloxy)acetate
Formel: C₉H₁₁NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00093962
CAS-nummer: 18342-98-8