4-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR906413-1G OR906413-250MG OR906413-5G
APOSOR906413-1GEA 333 DKK
APOSOR906413-1G APOSOR906413-250MG APOSOR906413-5G
4-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
4-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formel: C₆H₄BrN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08445698
CAS-nummer: 889939-42-8