4-Bromo-2-methylpyrimidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR906386-1G OR906386-250MG
APOSOR906386-1GEA 3870 DKK
APOSOR906386-1G APOSOR906386-250MG
4-Bromo-2-methylpyrimidine 97%
4-Bromo-2-methylpyrimidine
Formel: C₅H₅BrN₂
Molekylvægt: 173.02 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11223245
CAS-nummer: 1114560-76-7