6-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 6-Nitroindole-2-carboxylic acid
OR906264-1G OR906264-5G
APOSOR906264-1GEA 1070 DKK
APOSOR906264-1G APOSOR906264-5G
6-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
6-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₆N₂O₄
Molekylvægt: 206.157 g/mol
Smeltepunkt: 304…305 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02664466
CAS-nummer: 10242-00-9