Ethyl-2-(thiazol-2-yl)acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR906252-1G OR906252-250MG
APOSOR906252-1GEA 860 DKK
APOSOR906252-1G APOSOR906252-250MG
Ethyl-2-(thiazol-2-yl)acetate 95%
Ethyl-2-(thiazol-2-yl)acetate
Formel: C₇H₉NO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12114489
CAS-nummer: 141704-11-2