4-Amino-5-bromopyrimidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR906160-1G OR906160-5G
APOSOR906160-1GEA 0 DKK
APOSOR906160-1G APOSOR906160-5G
4-Amino-5-bromopyrimidine 97%
4-Amino-5-bromopyrimidine
Formel: C₄H₄BrN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00233962
CAS-nummer: 1439-10-7