6-Chloroquinazolin-4-amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR906153-1G OR906153-250MG
APOSOR906153-1GEA 1580 DKK
APOSOR906153-1G APOSOR906153-250MG
6-Chloroquinazolin-4-amine 98%
6-Chloroquinazolin-4-amine
Formel: C₈H₆ClN₃
Smeltepunkt: 300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02676502
CAS-nummer: 19808-35-6