Isoxazolo[4,5-b]pyridin-3-amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR906109-1G OR906109-250MG
APOSOR906109-1GEA 1080 DKK
APOSOR906109-1G APOSOR906109-250MG
Isoxazolo[4,5-b]pyridin-3-amine 98%
Isoxazolo[4,5-b]pyridin-3-amine
Formel: C₆H₅N₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13193314
CAS-nummer: 114080-93-2