Methyl-5-chloronicotinate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR906050-10G OR906050-1G OR906050-5G
APOSOR906050-10GEA 3380 DKK
APOSOR906050-10G APOSOR906050-1G APOSOR906050-5G
Methyl-5-chloronicotinate 98%
Methyl-5-chloronicotinate
Formel: C₇H₆ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09702467
CAS-nummer: 51269-81-9