6-Chloro-2-methylquinazolin-4(3H)-one 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR906046-1G OR906046-5G
APOSOR906046-1GEA 377 DKK
APOSOR906046-1G APOSOR906046-5G
6-Chloro-2-methylquinazolin-4(3H)-one 96%
6-Chloro-2-methylquinazolin-4(3H)-one
Formel: C₉H₇ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00195330
CAS-nummer: 7142-09-8