5-Methoxyisobenzofuran-1,3-dione 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR906027-1G OR906027-250MG
APOSOR906027-1GEA 0 DKK
APOSOR906027-1G APOSOR906027-250MG
5-Methoxyisobenzofuran-1,3-dione 95%
5-Methoxyisobenzofuran-1,3-dione
Formel: C9H6O4
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02670942
CAS-nummer: 28281-76-7