6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR906012-1G OR906012-250MG
APOSOR906012-1GEA 1160 DKK
APOSOR906012-1G APOSOR906012-250MG
6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 96%
6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formel: C₅H₃ClN₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10697157
CAS-nummer: 23002-51-9