5-Bromo-6-methylpyrimidin-4-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR906006-100MG
OR906006-1G
OR906006-250MG
APOSOR906006-100MGEA
0
DKK
APOSOR906006-100MG
APOSOR906006-1G
APOSOR906006-250MG
5-Bromo-6-methylpyrimidin-4-amine 95%
5-Bromo-6-methylpyrimidin-4-amine
Formel:
C₅H₆BrN₃ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00626351 CAS-nummer: 7752-48-9 |