(4-Chlorphenyl)eddikesyreethylester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR906001-100G OR906001-25G OR906001-500G
APOSOR906001-100GEA 183 DKK
APOSOR906001-100G APOSOR906001-25G APOSOR906001-500G
(4-Chlorphenyl)eddikesyreethylester 97%
(4-Chlorphenyl)eddikesyreethylester
Formel: (C₆H₄Cl)CH₂COOCH₂CH₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00018791
CAS-nummer: 14062-24-9