1-Boc-4-cyanopiperidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR9060-5G
OR9060-25G
APOSOR9060-5GEA
164
DKK
APOSOR9060-5G
APOSOR9060-25G
1-Boc-4-cyanopiperidine 98%
1-Boc-4-cyanopiperidine
Formel:
C₁₁H₁₈N₂O₂ Smeltepunkt: 60…63 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD01861223 CAS-nummer: 91419-52-2 UN nummer: 3077 ADR: 9+EHS,III |