2-Chloro-3-cyanobenzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR905987-1G OR905987-5G
APOSOR905987-1GEA 436 DKK
APOSOR905987-1G APOSOR905987-5G
2-Chloro-3-cyanobenzaldehyde 98%
2-Chloro-3-cyanobenzaldehyde
Formel: C₈H₄ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08460147
CAS-nummer: 165187-24-6