5-Pyrazol-1-ylmethylfuran-2-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)-2-furoic acid
OR905916-1G OR905916-5G
APOSOR905916-1GEA 1640 DKK
APOSOR905916-1G APOSOR905916-5G
5-Pyrazol-1-ylmethylfuran-2-carboxylic acid 95%
5-Pyrazol-1-ylmethylfuran-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₈N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02253715
CAS-nummer: 386736-99-8