6-Cyano-1-tetralone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR905894-1G OR905894-250MG OR905894-5G
APOSOR905894-1GEA 676 DKK
APOSOR905894-1G APOSOR905894-250MG APOSOR905894-5G
6-Cyano-1-tetralone 98%
6-Cyano-1-tetralone
Formel: C₁₁H₉NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179289
CAS-nummer: 90401-84-6