(S)-tert-Butyl-3-hydroxybutanoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: tert-Butyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate
OR905870-1G OR905870-5G
APOSOR905870-1GEA 1750 DKK
APOSOR905870-1G APOSOR905870-5G
(S)-tert-Butyl-3-hydroxybutanoate 95%
(S)-tert-Butyl-3-hydroxybutanoate
Formel: C₈H₁₆O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040559
CAS-nummer: 82578-45-8