4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline 97%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

OR905864-1G OR905864-250MG OR905864-5G
APOSOR905864-1GEA 0 DKK
APOSOR905864-1G APOSOR905864-250MG APOSOR905864-5G
4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline 97%
4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline
Formel: C₁₄H₁₂N₂O₂
Smeltepunkt: 197…212 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00233883
CAS-nummer: 92149-07-0

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR