4-tert-Butyl-2-nitrophenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-(tert-Butyl)-2-nitrophenol
OR905846-100G OR905846-25G
APOSOR905846-100GEA 1560 DKK
APOSOR905846-100G APOSOR905846-25G
4-tert-Butyl-2-nitrophenol 98%
4-tert-Butyl-2-nitrophenol
Formel: C₁₀H₁₃NO₃
Molekylvægt: 195.2151 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191888
CAS-nummer: 3279-07-0