5-Methyl-2-(piperazin-1-yl)thiazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR905841-1G OR905841-250MG
APOSOR905841-1GEA 6050 DKK
APOSOR905841-1G APOSOR905841-250MG
5-Methyl-2-(piperazin-1-yl)thiazole 97%
5-Methyl-2-(piperazin-1-yl)thiazole
Formel: C8H13N3S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 118113-05-6