2,3-Dimethoxyquinoxaline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR905834-1G OR905834-250MG
APOSOR905834-1GEA 5130 DKK
APOSOR905834-1G APOSOR905834-250MG
2,3-Dimethoxyquinoxaline 95%
2,3-Dimethoxyquinoxaline
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00068701
CAS-nummer: 6333-43-3