4,7-Dichlorothieno[2,3-d]pyridazine ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR905814-1G OR905814-5G
APOSOR905814-1GEA 1110 DKK
APOSOR905814-1G APOSOR905814-5G
4,7-Dichlorothieno[2,3-d]pyridazine ≥98%
4,7-Dichlorothieno[2,3-d]pyridazine
Formel: C₆H₂Cl₂N₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09965522
CAS-nummer: 699-89-8