Thiazole-5-carbonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR905805-1G OR905805-250MG
APOSOR905805-1GEA 806 DKK
APOSOR905805-1G APOSOR905805-250MG
Thiazole-5-carbonitrile 95%
Thiazole-5-carbonitrile
Formel: C₄H₂N₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797206
CAS-nummer: 25742-12-5