Ethyl-2-(1-hydroxycyclohexyl)acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR905800-1G OR905800-250MG
APOSOR905800-1GEA 469 DKK
APOSOR905800-1G APOSOR905800-250MG
Ethyl-2-(1-hydroxycyclohexyl)acetate 95%
Ethyl-2-(1-hydroxycyclohexyl)acetate
Formel: C₁₀H₁₈O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00095227
CAS-nummer: 5326-50-1