7-Chloro-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR905796-10G OR905796-1G OR905796-5G
APOSOR905796-10GEA 2550 DKK
APOSOR905796-10G APOSOR905796-1G APOSOR905796-5G
7-Chloro-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine 95%
7-Chloro-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Formel: C₆H₅ClN₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00227619
CAS-nummer: 24415-66-5