5-Bromo-N-methylpyrimidin-4-amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR905716-1G OR905716-250MG
APOSOR905716-1GEA 4040 DKK
APOSOR905716-1G APOSOR905716-250MG
5-Bromo-N-methylpyrimidin-4-amine 98%
5-Bromo-N-methylpyrimidin-4-amine
Formel: C₅H₆BrN₃
Molekylvægt: 188.03 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03861147
CAS-nummer: 56181-38-5